Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de dos orificios
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11517632
  • 20.80€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza para usos de laboratorio.
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones con dos orificios
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Para el uso en el laboratorio
26,5mm
Caucho natural
28mm
Tapón
23mm
20/paq.
46/55 IRHD
5 mm