Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural sólido
Código de producto. 11517592 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6mm
11mm
17mm
23mm
25mm
35mm
57mm
62mm
67mm
105mm
Diámetro del área superior (métrico):
8mm
14mm
20,3mm
26,5mm
28,5mm
40,5mm
64mm
69mm
74mm
116,5mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) unitSize
11517592 105mm 116,5mm cada uno
11522922 11mm 14mm paquete de 20
11552922 17mm 20,3mm paquete de 20
11542932 35mm 40,5mm paquete de 10
11522942 57mm 64mm paquete de 2
11532942 62mm 69mm paquete de 2
11542942 67mm 74mm paquete de 2
11572912 6mm 8mm paquete de 50
11582922 23mm 26,5mm paquete de 20
10192031 23mm 26,5mm paquete de 20
11592922 25mm 28,5mm paquete de 20
10411083 25mm 28,5mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11517592
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para usos de laboratorio.
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones sólidos sin agujeros
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en el laboratorio
Dureza 46/55 IRHD
Longitud (métrico) 63,5mm
Cantidad 1 unidad
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 105mm
Diámetro del área superior (métrico) 116,5mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón sólido