Learn More
Deutsch Neumann™ Pipeteadores de seguridad de caucho
Código de producto. 10418882
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Estándar 1
Universal 2
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
10418882 Universal 2 cada uno
10313441 Estándar 1 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10418882 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 4700002
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduce los riesgos de pipeteo al manipular líquidos tóxicos, corrosivos, contaminados con bacterias o con mal olor. Los pipeteadores de seguridad de caucho Deutsch Neumann™ se han fabricado con caucho natural.
  • Solo dos puntos de funcionamiento
  • Excelente resistencia a la tracción y resistencia
  • El diseño con una sola mano es la pipeta de seguridad más sencilla disponible
Especificaciones
Color Rojo
Material Caucho natural
Modelo Universal 2
Tipo Pipeteador de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Para pipetear cómodamente sustancias tóxicas, corrosivas, que contienen bacterias y sustancias mal olorosas
Cantidad 1 Unidad