Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Tapones
- Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Código de producto. 11587612 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
15mm
17mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
31mm
33mm
39mm
43mm
49mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
92mm
105mm
Diámetro del área superior (métrico):
7mm
9mm
10,5mm
11,5mm
12,5mm
14mm
18mm
20,3mm
22,5mm
24,5mm
26,5mm
28,5mm
31mm
33mm
36mm
38,5mm
44,5mm
49mm
55mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
102mm
116,5mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
27 product options available for selection
| Código de producto. | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 11587612 | 57mm | 64mm | paquete de 2 |
| 11577592 | 10mm | 12,5mm | paquete de 20 |
| 11587592 | 11mm | 14mm | paquete de 20 |
| 11517602 | 17mm | 20,3mm | paquete de 20 |
| 11527602 | 19mm | 22,5mm | paquete de 20 |
| 11507602 | 15mm | 18mm | paquete de 20 |
| 11567622 | 105mm | 116,5mm | cada uno |
| 11547602 | 23mm | 26,5mm | paquete de 20 |
| 11537602 | 21mm | 24,5mm | paquete de 20 |
| 11557602 | 25mm | 28,5mm | paquete de 20 |
| 11567602 | 27mm | 31mm | paquete de 10 |
| 11577602 | 29mm | 33mm | paquete de 10 |
| 11587602 | 31mm | 36mm | paquete de 10 |
| 11547612 | 43mm | 49mm | paquete de 5 |
| 11597602 | 33mm | 38,5mm | paquete de 10 |
| 11567612 | 49mm | 55mm | paquete de 5 |
| 11527612 | 39mm | 44,5mm | paquete de 10 |
| 11527592 | 5mm | 7mm | paquete de 50 |
| 11597612 | 62mm | 69mm | paquete de 2 |
| 11507622 | 67mm | 74mm | paquete de 2 |
| 11517622 | 71mm | 78mm | cada uno |
| 11527622 | 75mm | 85mm | cada uno |
| 11547592 | 7mm | 9mm | paquete de 20 |
| 11557592 | 8mm | 10,5mm | paquete de 20 |
| 11547622 | 92mm | 102mm | cada uno |
| 10410893 | 9mm | 11,5mm | paquete de 20 |
| 11567592 | 9mm | 11,5mm | paquete de 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Código de producto.
11587612
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Usar código promocional 28038
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
15.16 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Especificaciones
| Diámetro del orificio (métrico) | 5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en el laboratorio |
| Dureza | 46/55 IRHD |
| Longitud (métrico) | 49mm |
| Cantidad | 2/paq. |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 57mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 64mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón cónico (1 orificio) |