Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Código de producto. 11587602 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
15mm
17mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
31mm
33mm
39mm
43mm
49mm
57mm
62mm
67mm
71mm
75mm
92mm
105mm
Diámetro del área superior (métrico):
7mm
9mm
10,5mm
11,5mm
12,5mm
14mm
18mm
20,3mm
22,5mm
24,5mm
26,5mm
28,5mm
31mm
33mm
36mm
38,5mm
44,5mm
49mm
55mm
64mm
69mm
74mm
78mm
85mm
102mm
116,5mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
11587602 31mm 36mm paquete de 10
11577592 10mm 12,5mm paquete de 20
11587592 11mm 14mm paquete de 20
11517602 17mm 20,3mm paquete de 20
11527602 19mm 22,5mm paquete de 20
11507602 15mm 18mm paquete de 20
11567622 105mm 116,5mm cada uno
11547602 23mm 26,5mm paquete de 20
11537602 21mm 24,5mm paquete de 20
11557602 25mm 28,5mm paquete de 20
11567602 27mm 31mm paquete de 10
11577602 29mm 33mm paquete de 10
11547612 43mm 49mm paquete de 5
11597602 33mm 38,5mm paquete de 10
11567612 49mm 55mm paquete de 5
11527612 39mm 44,5mm paquete de 10
11587612 57mm 64mm paquete de 2
11527592 5mm 7mm paquete de 50
11597612 62mm 69mm paquete de 2
11507622 67mm 74mm paquete de 2
11517622 71mm 78mm cada uno
11527622 75mm 85mm cada uno
11547592 7mm 9mm paquete de 20
11557592 8mm 10,5mm paquete de 20
11547622 92mm 102mm cada uno
10410893 9mm 11,5mm paquete de 20
11567592 9mm 11,5mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 11587602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.60€
    19.03€ / paquete de 10
    Ahorro 5.57€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para usos de laboratorio.
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Contiene un orificio
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) 5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en el laboratorio
Dureza 46/55 IRHD
Longitud (métrico) 32mm
Cantidad 10/paq.
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 31mm
Diámetro del área superior (métrico) 36mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón cónico (1 orificio)