Learn More
Deutsch Neumann™ Fuelle doble de caucho natural
Código de producto. 10507951
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10507951 Negro 1 PCS
1 options
Código de producto. 10507951 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 4100003
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Add to basket
Utilice este fuelle de caucho natural para una gran variedad de aplicaciones. El fuelle doble de caucho natural Deutsch Neumann ™ incluye válvulas de entrada y salida y una pieza corta de 3 mm de calibre conectada a la salida.
Utilice este fuelle de caucho natural para una gran variedad de aplicaciones. El fuelle doble de caucho natural Deutsch Neumann™ incluye válvulas de entrada y salida y una pieza corta de 3 mm de calibre conectada a la salida.
  • Fuelle de doble rociado  con red
  • Fabricados con caucho natural negro
Specifications
Color Negro
Material Caucho natural
Tipo Ventilador doble