Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho medio rojo natural
Código de producto. 11507053 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud global (métrico):
10 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
Product Code. 11507053
Only null left
Add to basket
Add to basket
Se utilizan en líneas de flujo para fluidos y gases en diversos procesos hidráulicos, neumáticos.
  • Mayor resistencia que la mayoría de polímeros
  • Escala de temperatura: De - 40 °C a 70 °C
  • Ligeros y flexibles, para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
  • Pared gruesa recomendada para el uso al vacío
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos
Specifications
Material Caucho
Longitud global (métrico) 10 m
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
Color Rojo
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.