Learn More
Fisherbrand™ Frascos cuentagotas de boca estrecha de LDPE natural con tapones
Código de producto. 16154487 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16154487 60 mL paquete de 48
1 options
Código de producto. 16154487
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las botellas de boca estrecha natural LDPE con tapón están hechas de polietileno de baja densidad, resistente y apretable y se suministran con punta de tapón y tapón protector para una dispensación controlada y precisa.
  • Fabricado de LDPE material resistente y apretable (polietileno de baja densidad) para facilitar la dispensación
  • El diseño de boca estrecha permite la administración controlada de líquidos gota a gota
  • Suministrado con punta de enchufe y tapa protectora
  • Excelente resistencia química adecuada para una amplia gama de reactivos de laboratorio
  • El color natural (translúcido) permite un fácil monitoreo visual del nivel de relleno
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 mL
Color Natural
Material LDPE
Cantidad 48
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 18-410
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 18-410 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de boca estrecha