Learn More
R&L Enterprises™ Quemador de gas natural Semi-Micro Bunsen
Código de producto. 12852154 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
12852154 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12852154
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución excelente para el calentamiento, la esterilización y la combustión en el laboratorio. Los quemadores de gas natural R&L Enterprises™ Semi-Micro Bunsen están fabricados con latón y chapado en níquel.
  • Construido con una base pesada fundida a presión y pintada en acabado acrílico azul resistente a productos a químicos
  • Probado para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje
Especificaciones
Tipo de producto Quemador semimicro
Tipo de gas Metano, Gas natural
Diámetro exterior de la entrada (métrico) 9 mm
Altura (métrico) 100 mm
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 0,22 kg