Learn More
RL Enterprises™ Quemador de seguridad de gas natural Bunsen con conector NF atornillado G 1/2
Código de producto. 11785406 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11785406 165 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11785406
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una sola llama continua mediante la mezcla controlada de gas con aire. El quemador de seguridad de gas natural RL Enterprises™ Bunsen con conector NF atornillado G 1/2 se puede ajustar manualmente para controlar la intensidad, la tempera
  • Base grande y estable
  • Fabricación robusta
  • Regulador de aire integral
Especificaciones
Tipo de gas Metano, Gas natural
Material Hierro y acero
Descripción Consumo de 107 l/h.
Diámetro (métrico) 13 mm
Altura (métrico) 165 mm
Incluye Conector F atornillado G 0,5
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 0,38 kg