Learn More
Fisherbrand™ Quemador Bybass Bunsen para gas natural
Código de producto. 12842154 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
171 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12842154 171 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12842154
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incorpora una llave de paso de control de gases y una llama de encendido piloto.
  • Todas las piezas están chapadas en níquel
  • Se suministra con regulador de aire
  • Para su uso con gas natural
  • Apertura de apertura de 13 mm
  • Altura total de 171 mm
Especificaciones
Tipo de producto Quemador Bunsen Bypass
Tipo de gas Metano, Gas natural
Diámetro (métrico) 13 mm
Diámetro exterior de la entrada (métrico) 9 mm
Altura (métrico) 171 mm
Incluye Control de gas, llama de encendido piloto
N.° por paquete 1 unidad