Learn More
Fisherbrand™ Tapones a presión de polietileno natural
Código de producto. 15344789 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15344789 22 mm paquete de 300
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15344789
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Se ajusta a los viales de muestras con borde enrollado de vidrio. Los tapones de presión de polietileno natural Fisherbrand™ están fabricados con polietileno natural.
  • Construcción de polietileno natural
  • Se ajusta a los viales de muestras con borde enrollado
  • Se suministran en cantidades de 300
  • Los viales se venden por separado
Especificaciones
Tamaño del tapón 22 mm
Material Polietileno
Color Natural
Formato A presión
Cantidad 300/paq.
Para utilizar con (equipo) Viales para muestras con borde enrollado de vidrio