Learn More
Globe Scientific Narrow Stem Transfer Pipets
Código de producto. 31923714
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1.2 mL
4 mL
4.5 mL
15 mL
Tipo de empaquetado:
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
paquete de 500
paquete de 5000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
31923714 4 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923596 4 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. paquete de 5000
31924054 4 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. paquete de 5000
31924071 4.5 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923577 1.2 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923569 1.2 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. paquete de 500
31923583 1.2 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. paquete de 500
31923693 15 mL 250/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 2500
31921837 15 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 31923714 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 136020
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Narrow stem transfer pipets feature long, thin stems which are flexible and can be bent to access narrow openings and small diameter tubes.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3 mL
Calibrado No
Material LDPE
Esterilidad Non-sterile
Gotas/ml 24
Graduado No
Longitud (imperial) 3.4 in.
Tipo de empaquetado 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Color Natural
Volumen (métrico) 4 mL
Longitud (métrico) 85 mm
Tipo Narrow Stem Transfer Pipet
Desechables Single-use