Learn More
Kautex™ Frascos naturales de LDPE de cuello estrecho
Código de producto. 10444461
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
10 mL
20 ml
50 ml
200 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1500
paquete de 1800
paquete de 3600
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10444461 1000 mL cada uno
17898117 3 ml paquete de 1500
15941381 10 mL paquete de 3600
15951381 20 ml paquete de 1800
10292271 50 ml cada uno
10057990 200 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10444461 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000070508
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Haga uso de los frascos naturales de LDPE de cuello estrecho Kautex™ en el laboratorio como herramienta esencial para realizar investigaciones y experimentos. Asegúrelos con firmeza gracias a los tapones. Disponibles por separado.
  • Sin tapón
  • Cuello estrecho
  • Construcción LDPE
  • Capacidad métrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material LDPE
N.° por paquete 1 unidad
Envase Frasco
Cantidad 1Each
Boca Estrecha
Altura (métrico) 223,5 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Diámetro (métrico) 97,5mm