Learn More
Gravis Frascos de vidrio transparente de cuello estrecho
Descripción
- Disponibles en una gama de capacidades
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Tapones no incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior (métrico) | 27 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| ID de cuello (métrico) | 18 |
| N.° por paquete | Paquete de 216 |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 57 mm |
| Tipo de producto | Frasco de almacenamiento |