Learn More
Gravis Frascos de vidrio ámbar de cuello estrecho
Description
- Disponibles en una gama de capacidades
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Tapones no incluidos
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1090 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro interior (métrico) | 20 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| N.° por paquete | Paquete de 14 |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 217 mm |
| Diámetro (métrico) | 98 mm |
| Tipo de producto | Frasco ámbar |