Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Bidón redondo de boca estrecha con tapón de polipropileno blanco
Código de producto. 16104887 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3785 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16104887 3785 ml paquete de 4
1 options
Código de producto. 16104887
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ La jarra redonda de boca estrecha con tapa blanca de polipropileno ofrece una excelente barrera contra la humedad y es resistente a los impactos. La boca estrecha permite un vertido cuidadoso y evita derrames, lo que la hace ideal para almacenar y transportar líquidos.
  • La boca estrecha permite verter cuidadosamente y evita derrames
  • Una excelente barrera contra la humedad protege el contenido
  • Construcción resistente a impactos para durabilidad
  • Incluía la tapa de rosca de polipropileno blanco
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3785 ml
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 35 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 25 mm
Altura con tapón (métrico) 295 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 4
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 38-400
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 292 mm
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 137 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 3785 mL
Forma Bidón redondo
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Bidón redondo