Learn More
IKA™ Agitador digital NANOSTAR 7.5
Código de producto. 16488295 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 0 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
16488295 De 0 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16488295 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025004356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1006.00€ / paquete de 1
    Ahorro 234.00€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador de hélice NANOSTAR 7.5 digital es un 30 % más pequeño que el MICROSTAR 7.5 digital y, por lo tanto, ahorra aún más espacio. Sin embargo, su rendimiento sigue siendo el mismo. El NANOSTAR 7.5 digital convence con perfectas funcionalidades básicas, su diseño compacto y con solo 0,8 kg es fácil de manejar.
  • El par constante NANOSTAR 7.5 digital garantiza un par constante en todo el intervalo de rpm desde 50 hasta 2000 rpm.
  • Facilidad de uso - La operación se realiza con un mando giratorio estable. La pantalla muestra claramente la velocidad de rotación.
  • Actualizaciones rápidas Las actualizaciones periódicas de software se pueden realizar de forma rápida y sencilla desde la interfaz USB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0 a 2000 rpm
Capacidad 5 L
Pantalla LED
Tensión 100/240 V
Vataje 32 W
Diámetro del eje (imperial) 0,3 in
Diámetro del eje (métrico) 8,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 53 x 147 x 130 mm
Amperaje 1300 mA
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2015, EN 61326-1:2013, EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013, EN ISO 12100:2010, Directiva de baja tensión 2014/35/UE, Directiva de máquinas 2006/42/EG, Directiva sobre CEM 2014/30/UE, Directiva de RoHS 2011/65/UE
Tamaño del mandril De 0,5 a 8 mm
Incluye Brazo de extensión, tornillo Allen hexagonal, llave de tornillo Allen hexagonal, protector de eje R 300 (con 2 tornillos de fijación), llave portabrocas, fuente de alimentación, adaptador intercambiable (Europa), adaptador intercambiable (Reino Unido), adaptador intercambiable (EE. UU.), adaptador intercambiable (China), adaptador intercambiable (Australia), guía de usuario, tarjeta de garantía
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo 7,5 digital
Tipo de motor De CC sin escobillas
Clase de protección IP54
par de torsión Máx. eje de agitación de 7,5 Ncm
Viscosidad Máx. de 4000 mPas
Peso (métrico) 0,8 kg