Learn More
Cytiva™ Dispositivos centrífugos Nanosep™ con membrana Omega™
Código de producto. 17134781
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Incluye:
100/paquete
24/paquete
500/paquete
Color:
Azul
Gris
Naranja
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 24
paquete de 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Incluye Color Conditionnement
17134781 10 kDa 24/paquete Azul paquete de 24
17164791 300 kDa 100/paquete Naranja paquete de 100
17154791 300 kDa 24/paquete Naranja paquete de 24
17114791 100 kDa 24/paquete Transparente paquete de 24
17184781 30 kDa 100/paquete Rojo paquete de 100
17174781 30 kDa 24/paquete Rojo paquete de 24
17104781 3 kDa 100/paquete Gris paquete de 100
17194771 3 kDa 24/paquete Gris paquete de 24
17144781 10 kDa 100/paquete Azul paquete de 100
17124791 100 kDa 100/paquete Transparente paquete de 100
17154781 10 kDa 500/paquete Azul paquete de 500
17114781 3 kDa 500/paquete Gris paquete de 500
17194781 30 kDa 500/paquete Rojo paquete de 500
17134791 100 kDa 500/paquete Transparente paquete de 500
17174791 300 kDa 500/paquete Naranja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17134781 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur OD010C33
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilice dispositivos Nanosep™ para concentrar, purificar y desalAR péptidos, proteínas, oligonucleótidos, ADN y ARN.
  • Sencillo, fiable, concentrado y desalinizador de muestras de 50 a 500 μl
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Azul
Descripción EFA: 0,3 cm2
Material (membrana) PES
MWCO 10 kDa
Esterilidad No estéril
Material de la carcasa Polipropileno
Incluye 24/paquete
Volumen (métrico) De 50 a 500 μl (muestra)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.