Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ One/OneC Espectrofotómetro de microvolúmenes de UV-Vis con Wi-Fi
Garantice el éxito de las aplicaciones posteriores con un espectrofotómetro de microvolúmenes que mide con exactitud la concentración y la pureza a partir de muestras de solamente 1 - 2 µl de ácido nucleico o proteínas.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | All NanoDrop instruments are approved to CE and UL/CSA. |
|---|---|
| Compatibilidad | DYMO LabelWriter 450 printer, Bluetooth keyboard, mouse and barcode reader |
| Concentración | dsDNA: Pedestal: 27,500 ng/μL BSA (IgG): Pedestal: 820 (400) mg/mL |
| Conexiones | Three USB-A ports, Ethernet, Bluetooth™ and Wi-Fi (Only available on instruments with Wi-Fi/Bluetooth support) |
| Intervalo de detección | dsDNA: Pedestal: 2.0 ng/μL, Cuvette: 0.2 ng/μL, BSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/mL, Cuvette: 0.006 (0.003) mg/mL |
Descripción
Gracias a un mejor conocimiento de la calidad de las muestras, podrá evitar costosos retrasos con los espectrofotómetros de microvolúmenes de UV-Vis Thermo Scientific™ NanoDrop™ One. La innovadora tecnología inteligente de análisis de muestras Thermo Scientific™ Acclaro™ está integrada en todos los instrumentos y permite mejorar la exactitud de la medición y la identificación de sustancias contaminantes. Cuantifique y clasifique muestras de ADN, ARN y proteínas en cuestión de segundos con solo 1-2 µl, y obtenga datos de todo el espectro antes de optar por usar las muestras en aplicaciones posteriores. También dispone de una posición de cubeta adicional.
Estará un poco más cerca de sus objetivos de investigación gracias a un espectrofotómetro independiente, ergonómico y con una interfaz con pantalla táctil de alta resolución. La potente tecnología de trayectoria óptica y rango automático facilita la realización de mediciones exactas con muestras concentradas sin necesidad de diluciones. Se trata de la alternativa innovadora a los espectrofotómetros NanoDrop 2000/2000c.
Tecnología inteligente de análisis de muestras Acclaro
- La tecnología Acclaro permite mejorar la comprensión de la calidad de la muestra por parte del usuario y, al mismo tiempo, ofrece mediciones cuantitativas exactas. La identificación temprana de las sustancias contaminantes puede evitar que se produzca un fallo en las aplicaciones posteriores, así como reducir el número de días que se necesitan para resolver los problemas.
- Compruebe la calidad de las muestras en cuestión de segundos: identifique las sustancias contaminantes y obtenga resultados corregidos de la concentración.
- Acceda a la información a través de alertas: reciba mensajes inmediatos sobre la calidad de las muestras con asistencia técnica previa solicitud y solución de problemas guiada.
- Confíe en unos resultados exactos: garantice la integridad de la medición con un sensor integrado y análisis de imágenes digitales.
NanoDrop One/NanoDrop OneC Mejoras
- Diseño ergonómico y autónomo: gracias a la tablet con Android™, ya no es necesario utilizar un ordenador independiente. Permite la transferencia sencilla de datos mediante conexiones inalámbricas*, Ethernet o USB.
- Funciones de medición automática y vacío automático: el procesamiento de varias muestras se puede agilizar con mediciones instantáneas que se realizan cuando el brazo del pedestal está abajo. Solo tiene que tocar la pantalla para activar o desactivar estas funciones.
- Intervalo dinámico más amplio: no es necesario diluir muestras muy concentradas (ADNdc a 27.500 ug/µl) con tecnología de trayectoria óptica y rango automático
- Centro de información integrado: archivo con documentos de asistencia técnica y animaciones educativas al alcance de su mano.
- Múltiples opciones de exportación de datos: transfiera los resultados con un USB, o conexión Wi-Fi o Ethernet a su PC o guarde los datos directamente en Thermo Fisher Cloud a través de la red Ethernet o Wi-Fi.
- Visualice, organice y comparta datos en un PC: Una vez exportados, puede visualizar los formatos de datos completos (p. ej., gráficos espectrales de análisis de sustancias contaminantes) y organizar experimentos utilizando el software de visualización para PC de NanoDrop One/OneC .
- Opciones sencillas para enviar los datos a la impresora: Imprima sus resultados directamente desde el instrumento NanoDrop One a través de la conexión a la impresora mediante Wi-Fi, Ethernet o USB; imprima los datos exportados desde el PC usando el software de visualización para PC de Nanodrop One/OneC .
- Acceso a los datos 24 horas del día, 7 días de la semana: Visualice los datos en cualquier momento y en cualquier lugar desde cualquier dispositivo (dispositivos Android o iOS, ordenadores de sobremesa PC o Mac) cuando recopile, analice, almacene y comparta sus datos de NanoDrop One en la aplicación NanoDrop que se encuentra en Thermo Fisher Cloud [https://www.thermofisher.com/us/en/home/cloud.html]. Requiere registro.
- Colaboraciones en línea: Comparta datos entre compañeros que no tienen un instrumento y visualice los datos de NanoDrop One en múltiples cuentas conectadas en Thermo Fisher Cloud.
NanoDrop OneC Características destacadas
- Incluye las posiciones de pedestal y cubeta que permiten aumentar la flexibilidad en los experimentos y el intervalo dinámico.
- Mida muestras diluidas, lleve a cabo experimentos cinéticos y realice mediciones de densidad óptica a partir de cultivos bacterianos.
- La posición de cubeta incluye control de la temperatura y agitación.
NanoDrop One/NanoDrop OneC Capacidades
- Amplia gama espectral (190 - 850 nm) que permite medir una gran variedad de tipos de muestras:
- Péptidos (205 nm)
- ADN y ARN (260 nm)
- Proteínas purificadas (280 nm)
- Ensayos de toxicología y colorantes industriales (490 nm)
- Nanopartículas de oro (520 nm)
- Ensayos colorimétricos de proteínas (BCA, 562 nm; Bradford, 595 nm; Lowry modificado, 650 nm; Pierce, 660 nm)
- Mediciones de densidad óptica (600 nm)
- La combinación del sistema patentado** de retención de muestras con la cubeta permite el uso de concentraciones bajas y altas (2,0 - 27.500 ng/ µl de ADNdc y 0,06 - 820 mg/ml de BSA)
- Mediciones con pedestal que solo requieren 1 - 2 µl de muestra y no precisan dilución de la muestra, incluso en el caso de muestras con concentraciones altas
- Calcula las relaciones de pureza de la muestra (A260/A280 nm y A260/A230 nm)
- Métodos previamente configurados para ADN, proteínas A280, micromatriz, proteínas y etiquetas, Pierce 660, Bradford, BCA, y Lowry
- Software sencillo que incluye métodos personalizados y capacidades de exportación de datos
*El modelo con Wi-Fi no está disponible en algunos países. Consulte a su distribuidor local NanoDrop.
**Patentes estadounidenses 6628382 y 6809826
Solo para uso en investigación; no apto para fines de diagnóstico.
Especificaciones
| All NanoDrop instruments are approved to CE and UL/CSA. | |
| dsDNA: Pedestal: 27,500 ng/μL BSA (IgG): Pedestal: 820 (400) mg/mL |
|
| dsDNA: Pedestal: 2.0 ng/μL, Cuvette: 0.2 ng/μL, BSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/mL, Cuvette: 0.006 (0.003) mg/mL |
|
| 20 x 25.4 x 32.3 cm (8 x 10 x 12.7 in.) | |
| Built-in touchscreen, multipoint capacitive touch | |
| 8 seconds | |
| 0.030 to 1.0 mm (auto-ranging) | |
| Operating: 12 to 18 W; Standby: 5 W | |
| Temperature Control (cuvette only) 37 °C | |
| 12 VDC | |
| 190 to 850 nm | |
| 3.6 kg | |
| Xenon Flash | |
| ≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm) |
| DYMO LabelWriter 450 printer, Bluetooth keyboard, mouse and barcode reader | |
| Three USB-A ports, Ethernet, Bluetooth™ and Wi-Fi (Only available on instruments with Wi-Fi/Bluetooth support) |
|
| 2048-element CMOS Linear Image Sensor | |
| 7 in. High Definition Color Display, 1280 x 800 pixels | |
| English, French, German, Spanish, Polish, Chinese, Japanese, Korean | |
| Android™ | |
| 10 mm equivalent: Pedestal: 0–550 A; Cuvette: 0–1.5 A | |
| Typical: 0.002 A (1.0 mm path) or 1%CV, whichever is greater (SD of 10 individual measurements at 0.97 A) |
|
| Windows™ 8.1 and 10, 64 bit | |
| ±1 nm | |
| 7.9 lb. | |
| Nucleic Acid A260, A260/A280, A260/A230 and Labeled Nucleic Acids;, Protein A280 and A205, Protein Pierce 660, Protein Bradford, Protein BCA, Protein Lowry, Labeled Proteins, OD600, Kinetics, UV-Vis, and Custom Methods |
|
| Minimum 1μL |