Learn More
Thermo Scientific™ Frascos lavadores de boca ancha de polietileno de baja densidad (PEBD) Nalgene™
Código de producto. 10643062
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10643062 1000 ml 63 mm paquete de 2
10152591 500 ml 53 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643062 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24071000
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vierta sin pulverizar con los frascos de lavado de PEBD de boca ancha con tapón a través de la parte superior y tubo moldeados en una sola pieza.
Los frascos lavadores de boca ancha de polietileno de baja densidad (PEBD) Thermo Scientific Nalgene se caracterizan por el diseño de boca ancha para facilitar el llenado, con tapón y tubo moldeados en una sola pieza.
Frascos flexibles de boca ancha para llenado fácil con tapón y tubo de una sola pieza.
  • El frasco a prueba de fugas† incluye un tubo de aspiración de polipropileno copolímero y un tapón de rosca de polipropileno.
  • La punta puede recortarse para flujo aumentado.
  • El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1000 ml (32 oz)
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Translúcido
Descripción Tubo de aspiración telescópico de polipropileno copolímero
Material LDPE
N.º por caja 12
N.° por paquete 2
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 246 mm
Altura (imperial) 9,7 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 63 mm
Diámetro (métrico) 92,2 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Capacidad (imperial) 32 oz
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco lavador