Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de LDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Código de producto. 10657681
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10657681 250 ml 43 mm paquete de 12
10360161 30 ml 28 mm paquete de 12
10298320 60 ml 28 mm paquete de 12
10044180 125 ml 38 mm paquete de 12
10116230 500 ml 53 mm paquete de 12
10167120 1 l 63 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10657681 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21030008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.10€
    26.33€ / paquete de 12
    Ahorro 5.77€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vea los niveles de líquidos claramente en los frascos de boca ancha de PEBD con tapón resistentes a impactos.
Vea los niveles de líquidos claramente en los frascos de boca ancha de polietileno de baja densidad (LDPE) con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos. Estos frascos de polietileno de baja densidad translúcidos son ideales para almacenar productos químicos y patrones, así como para recoger y almacenar agua destilada. El contenido en trazas metálicas sumamente bajo del LDPE es ideal para el análisis de trazas metálicas. Excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Boca ancha para facilitar el llenado. Rendimiento a prueba de fugas† garantizado.
  • El contenido en trazas metálicas sumamente bajo del LDPE es ideal para el análisis de trazas metálicas.
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para el transporte de líquidos.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Tapones sin revestimiento con garantía a prueba de fugas†; sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml (8 oz)
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 33 mm
Material LDPE
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 43 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 131 mm
Anchura (imperial) 6,35 cm (2,5 pulg)
Altura (imperial) 13,10 cm (5,16 pulg)
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea estadounidense (USP).
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.