Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado Nalgene™ de FEP Teflon™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10508131
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
24 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10508131 125 ml 24 mm cada uno
10548701 250 ml 24 mm cada uno
10170551 500 ml 38-430 mm cada uno
15951491 1000 ml 38-430 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10508131 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24030125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice una dispensación libre de contaminación con frascos de lavado de disolventes Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon™, moldeados totalmente con fluoropolímeros.
Garantice una dispensación libre de contaminación con frascos de lavado de disolventes Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon™, útiles para trabajar con elementos traza. Estos frascos sin ftalatos ofrecen una excelente resistencia química y están moldeados totalmente con fluoropolímeros. Están diseñados para llevar a cabo las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza para un servicio a prueba de fugas† uniforme. La punta moldeada con precisión ofrece un control de flujo recto, uniforme y máximo sin pulverización.
  • Disponen de tubo de aspiración y un tubo/tapón de rosca de ETFE Tefzel™
  • Muestra una resistencia química excelente a casi cualquier sustancia química de laboratorio, incluidos los disolventes. No se vuelven quebradizos ni se rompen.
  • Su construcción con fluoropolímeros inertes ofrece un bajo contenido de sustancias extraíbles y un bajo nivel de fijación. Es útil para trabajos de análisis de elementos traza.
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
  • El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†/Transparentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Translúcido
Material FEP
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 158 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Altura (imperial) 6,2 in
Material del cierre ETFE
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 45,7 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Teflon™ es una marca comercial de The Chemours Company FC, LLC utilizada bajo licencia por NALGE Nunc International Corporation.