Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de superficie Versi-Dry™
Código de producto. 10074350
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
18 in
100 pies
150 pies
300 pies
Descripción:
Alfombrilla
Rollo
Rollo en paquete dispensador
Tamaño de la unidad:
2 ROLL
4 rollos
91 M
cada uno
paquete de 350
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Descripción Tamaño de la unidad
10074350 18 in Alfombrilla paquete de 350
10294361 300 pies Rollo en paquete dispensador cada uno
10080851 300 pies Rollo 2 ROLL
10186280 150 pies Rollo 91 M
10596561 100 pies Rollo en paquete dispensador 4 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10074350 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6208000
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Absorba rápidamente las salpicaduras y ofrezca amortiguación para el instrumental de laboratorio con estos protectores de superficie. Utilícelo como protector de sobremesa, revestimiento de estante o revestimiento de cabina para proteger contra los productos químicos más potentes.
Absorba rápidamente las salpicaduras y ofrezca amortiguación para el instrumental de laboratorio con los protectores de superficie Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™. Cada protector de superficie está compuesto por miles de Thermo Scientific™ Thirsty Cells™ para un mayor rendimiento. El reverso de polietileno protege la mesa de trabajo de las sustancias químicas más agresivas. Se utiliza como protector de mesas de trabajo, forro de estantes y armarios, o bien como paño para limpiar salpicaduras.
  • Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio de cristal cuando se cae o vuelca.
  • El reverso de polietileno antideslizante es resistente a sustancias químicas agresivas y protege la mesa de trabajo contra salpicaduras y corrosión.
  • Su superficie plana de fibra corta garantiza la estabilidad del material de vidrio inestable.
  • Versi-Dry absorbe rápidamente salpicaduras de hasta 750 ml/m2 gracias a sus miles de partículas Thirsty Cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protector de superficie
Material Polietileno
Absorbencia 750 mL/m^2
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 46 cm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 51 cm
Dimensiones (L x An) 18 x 20 in.
Descripción Alfombrilla
Cantidad 350/paquete