Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de uso general en polipropileno o polietileno de alta densidad Nalgene™
Código de producto. 10365701
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
103 mm
155 mm
Capacidad (métrico):
62 ml
270 ml
1059 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10365701 65 mm 62 ml paquete de 12
10709041 103 mm 270 ml paquete de 12
10440723 155 mm 1059 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10365701 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 42560234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.15€
    38.84€ / paquete de 12
    Ahorro 8.31€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sustituya los embudos de laboratorio de vidrio por estos embudos de uso general, que son una excelente alternativa a prueba de rotura.
Los embudos de uso general Thermo Scientific™ Nalgene son inastillables y suponen una cómoda alternativa a los embudos de vidrio utilizados en el laboratorio.
Idóneos en numerosas aplicaciones de laboratorio.
  • 4256-0234 y 4256-0414 están fabricados en polipropileno esterilizable en autoclave y aprueba de rotura.
  • 4256-0638 cuenta con una abertura de grandes dimensiones para agilizar la transferencia de materiales y está fabricado en polietileno de alta densidad y a prueba de rotura (no esterilizable en autoclave).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 65 mm
Capacidad (métrico) 62 ml
Diámetro del tubo (métrico) 10 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 65 mm
Esterilizables en autoclave Sí
Descripción Utilidad de embudo de PP 70 mm
Longitud del tubo (métrico) 21 mm
Cantidad 288