Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de trasporte Nalgene™
Código de producto. 10606931
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polietileno
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10606931 Polipropileno cada uno
10686541 Polietileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10606931 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.40€
    35.67€ / paquete de 1
    Ahorro 3.73€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transporte accesorios de vidrio, muestras o herramientas con este soporte de útiles, que presenta una construcción resistente con divisor central y asa moldeados.
Transporte accesorios de vidrio, muestras o herramientas con los soportes de útiles Thermo Scientific™ Nalgene™, que presentan una construcción resistente con divisor central y asa moldeados.
  • Disponibilidad en polietileno y en polipropileno esterilizable en autoclave
  • Dimensiones externas (longitud x anchura x altura): 14,875 x 9,5 x 4,5 in. (38 x 24 x 11 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Estándar de OSHA 29CFR1910
Descripción Soporte de útiles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para el transporte de material de vidrio, muestras, herramientas
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38 x 24 x 11 cm (14.875 x 9.5 x 4.5 pulg)
Longitud (métrico) 38 cm
Longitud (imperial) 14.875 pulg
Anchura (imperial) 9.5 pulg
Altura (imperial) 4,5 in
Tipo de producto Soporte para frascos
Altura (métrico) 11 cm
Anchura (métrico) 24 cm