Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de tubos de ensayo de polipropileno Nalgene™ Unwire™
Código de producto. 10116790
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Para utilizar con (equipo):
16mm Tubes
Tubos de 13 mm
Tubos de 16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10116790 Azul 16mm Tubes cada uno
10569032 Blanco Tubos de 13 mm cada uno
10470051 Blanco Tubos de 16 mm cada uno
10136690 Azul Tubos de 13 mm cada uno
10461561 Verde Tubos de 13 mm cada uno
10480051 Verde Tubos de 16 mm cada uno
10218590 Rojo Tubos de 13 mm cada uno
10238830 Rojo Tubos de 16 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10116790 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 59760316
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga con estas gradillas de tubos de ensayo de polipropileno, moldeadas en una sola pieza.
Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga con las gradillas de tubos de ensayo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Las gradillas están moldeadas en una sola pieza para proporcionar resistencia y durabilidad adicionales para aplicaciones a temperatura ambiente.
Características:
  • Gravedad específica superior a la del agua, de forma que la gradilla pueda mantenerse sumergida en un baño de agua.
  • Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro o hasta 72 tubos de diámetros más pequeños.
  • Disponibles en cuatro colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras bien organizadas.
  • Admite grandes etiquetas para facilitar la identificación de las muestras.
Nota:
las gradillas no son esterilizables en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Semigradilla Unwire™ para tubos de ensayo, azul, de PP y 16 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (16 mm)
Material polipropileno
Posiciones 72
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) 16mm Tubes
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,9 x 12,7 x 6,7cm (9,75 x 5 x 2,75 pulg)
Longitud (métrico) 24.9cm
Longitud (imperial) 9,75 in
Anchura (imperial) 5 in
Altura (imperial) 2,75 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 6.7cm
matriz, red, conjunto 6 x 12
Anchura (métrico) 12,7 cm