Learn More
Thermo Scientific™ Semigradillas Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10719111
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
matriz, red, conjunto:
3 x 3
4 x 4
4 x 5
6 x 6
Para utilizar con (equipo):
16mm Tubes
Tubos de 13 mm
Tubos de 16 mm
Tubos de 20 mm
Tubos de 25 mm
Tubos de 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color matriz, red, conjunto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10719111 Azul 4 x 5 Tubos de 20 mm cada uno
10028160 Blanco 4 x 5 Tubos de 20 mm cada uno
10697901 Blanco 4 x 4 Tubos de 25 mm cada uno
10627141 Blanco 3 x 3 Tubos de 30 mm cada uno
10310391 Azul 4 x 4 Tubos de 25 mm cada uno
10536542 Azul 3 x 3 Tubos de 30 mm cada uno
10313371 Verde 6 x 6 Tubos de 13 mm cada uno
10018100 Verde 6 x 6 16mm Tubes cada uno
10737001 Verde 4 x 5 Tubos de 20 mm cada uno
10360291 Verde 3 x 3 Tubos de 30 mm cada uno
10323561 Rojo 6 x 6 Tubos de 13 mm cada uno
10251861 Rojo 6 x 6 Tubos de 16 mm cada uno
10383651 Rojo 4 x 5 Tubos de 20 mm cada uno
10430811 Rojo 3 x 3 Tubos de 30 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10719111 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 59720320
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Organice y almacene muestras con las semigradillas de dimensiones reducidas, ideales para su uso en incubadoras, refrigeradores, congeladores, vitrinas en laboratorio y en las mesas.
Organice y almacene muestras con las semigradillas Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ de dimensiones reducidas, que cuentan con todas las características de las gradillas Unwire de tamaño completo pero que ocupan la mitad de espacio. Ideales para su uso en incubadoras, refrigeradores, congeladores, vitrinas en laboratorio y en mesas de trabajo, estas gradillas se ajustan fácilmente en baños de agua o hielo y no flotan. Disponibles en cuatro colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras bien organizadas.
  • Construidas con la tecnología de fabricación Thermo Scientific™ Resmer™.
  • Las gradillas pueden esterilizarse en autoclave varias veces.
  • Su acabado liso deja menos espacio para el depósito de contaminantes; no cuenta con soldaduras que puedan romperse ni con bordes afilados.
  • Las placas de extremos permiten utilizar etiquetas grandes.
  • La gradilla soporta la mayoría de productos químicos y procedimientos de laboratorio, y temperaturas de hasta 121°C.
  • Los tubos cónicos de 15 ml caben en las gradillas de 20 mm; los tubos cónicos de 50 ml caben en las gradillas de 30 mm.
  • No requiere montaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Semigradilla para tubos de ensayo Unwire
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (20 mm)
Material Plástico acetálico
Posiciones 20
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) Tubos de 20 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12.7 x 10.5 x 8.4 cm (5 x 4.1 x 3.3 pulg)
Longitud (métrico) 12.7 cm
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 4,1 in
Altura (imperial) 3.3 pulg
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Semigradilla para tubos de ensayo
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 8.4 cm
matriz, red, conjunto 4 x 5
Anchura (métrico) 10.5 cm