Learn More
Thermo Scientific™ Semigradillas Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
Description
Organice y almacene muestras con las semigradillas Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ de dimensiones reducidas, que cuentan con todas las características de las gradillas Unwire de tamaño completo pero que ocupan la mitad de espacio. Ideales para su uso en incubadoras, refrigeradores, congeladores, vitrinas en laboratorio y en mesas de trabajo, estas gradillas se ajustan fácilmente en baños de agua o hielo y no flotan. Disponibles en cuatro colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras bien organizadas.
- Construidas con la tecnología de fabricación Thermo Scientific™ Resmer™.
- Las gradillas pueden esterilizarse en autoclave varias veces.
- Su acabado liso deja menos espacio para el depósito de contaminantes; no cuenta con soldaduras que puedan romperse ni con bordes afilados.
- Las placas de extremos permiten utilizar etiquetas grandes.
- La gradilla soporta la mayoría de productos químicos y procedimientos de laboratorio, y temperaturas de hasta 121°C.
- Los tubos cónicos de 15 ml caben en las gradillas de 20 mm; los tubos cónicos de 50 ml caben en las gradillas de 30 mm.
- No requiere montaje.
Specifications
Specifications
| Descripción | Semigradilla para tubos de ensayo Unwire |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Admite | Tubos (30 mm) |
| Material | Plástico acetálico |
| Posiciones | 9 |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 30 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10.9 x 10.9 x 8.4 cm (4.3 x 4.3 x 3.3 pulg) |
| Longitud (métrico) | 10.9 cm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.