Learn More
Thermo Scientific™ Semigradillas Nalgene™ Unwire™
Código de producto. 10633911
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Admite:
Tubos (13 mm)
Tubos (16 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Admite unitSize
10633911 Azul Tubos (13 mm) cada uno
10170591 Blanco Tubos (13 mm) cada uno
10549461 Blanco Tubos (16 mm) cada uno
10537541 Azul Tubos (16 mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 10633911 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 59720313
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Semigradillas compactas ideales para su uso en incubadores, refrigeradores, congeladores y bajo campanas extractoras.
Se ajustan fácilmente en baños de agua o hielo sin flotar.
  • Hecho de duradero ResMere™ plástico de alto rendimiento
  • Resiste la mayoría de los productos químicos de laboratorio y temperaturas de hasta 121 ºC.°Cmáx (249,8 °F)
  • Esterilizable en autoclave varias veces
  • Cada gradilla tiene capacidad para 36 tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (13 mm)
Material Plástico acetálico
Posiciones 36
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10 x 10 x 2,2 in (10,2 × 10,2 × 5,6 cm)
Longitud (métrico) 10,2 cm
Longitud (imperial) 4 in
Anchura (imperial) 4 in
Altura (imperial) 2,2 in
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Semigradilla para tubos de ensayo
Altura (métrico) 5,6 cm
Anchura (métrico) 10,2 cm