Learn More
Thermo Scientific™ Semigradillas Nalgene™ Unwire™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10537541
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Admite:
Tubos (13 mm)
Tubos (16 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Admite unitSize
10537541 Azul Tubos (16 mm) cada uno
10170591 Blanco Tubos (13 mm) cada uno
10633911 Azul Tubos (13 mm) cada uno
10549461 Blanco Tubos (16 mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10537541 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 59720316
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Semigradillas compactas ideales para su uso en incubadores, refrigeradores, congeladores y bajo campanas extractoras.
Se ajustan fácilmente en baños de agua o hielo sin flotar.
  • Hecho de durable ResMere™ plástico de alto rendimiento
  • Soporta la mayoría de los productos químicos de laboratorio y temperaturas de °hasta 121 °C (249,8 °F).
  • Esterilizable en autoclave varias veces
  • Cada gradilla tiene capacidad para 36 tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (16 mm)
Material Plástico
Posiciones 36
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 5 x 2,7 in. (12,7 x 12,7 x 6,8 cm)
Longitud (métrico) 12,7 cm
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 5 in
Altura (imperial) 2,7 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Semigradilla para tubos de ensayo
Altura (métrico) 6,8 cm
Anchura (métrico) 12,7 cm