Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de LDPE Nalgene™ Unitary™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4522016
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
24 mm
38 mm
43 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10558701 125 ml 24 mm paquete de 6
10464301 250 ml 24 mm paquete de 4
10717011 500 ml 38 mm paquete de 4
10251631 750 ml 38 mm paquete de 4
10494461 1000 ml 43 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10558701 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24020125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense contenido sin vuelcos ni agitación con los frascos de lavado de LDPE, diseñados con una boca ancha para un llenado más fácil y rápido.
Dispense contenido sin vuelcos ni agitación con los frascos de lavado de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™, diseñados con una boca ancha para un llenado más fácil y rápido. El tubo y el frasco están moldeados en una sola pieza para un servicio uniforme a prueba de fugas† y un flujo preciso sin pulverización. La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
Características:
  • El tubo y el frasco están moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.†
  • La punta ofrece un flujo ultrafino, recto y uniforme sin pulverización, pero también se puede recortar para aumentar el flujo.
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 125 ml (4 oz)
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Translúcido
Descripción Tubo/frasco de LDPE
Material LDPE
N.º por caja 48
N.° por paquete 6
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 119,4 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Altura (imperial) 4,7 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 48,3 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.