Learn More
Thermo Scientific™ Llave de paso de tres vías Nalgene™
Código de producto. 10792732
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
2 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón Tamaño de la unidad
10792732 4 mm 1 PCS
11389554 2 mm paquete de 4
11399554 4 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10792732 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 64700004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.15€
    52.25€ / paquete de 1
    Ahorro 25.90€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disfrute de la flexibilidad del sistema de transferencia de líquidos en el propio laboratorio con una llave de paso de tres vías dispuesta en forma de T para simplificar la conexión de dos (o tres) vías de la llave de paso.——
Disfrute de la flexibilidad del sistema de transferencia de líquidos en el propio laboratorio con una llave de paso de tres vías Thermo Scientific™ Nalgene™ dispuesta en forma de T para conectar con facilidad dos (o tres) vías de la llave de paso.
  • Las salidas tubulares tienen forma de T y son aptas para tubos de 6,3 mm (0,25″) a 7,94 mm (0,44″)
  • De polipropileno con tapón de TFE Teflon™ a prueba de fugas† y antienganche
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso
Calibre de tapón 4 mm
Material Polipropileno
N.° por paquete 1
Plug Material Polipropileno
Outlet Port Tubos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.