Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de boca ancha de polipropileno copolímero Nalgene™
Código de producto. 10204501
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10204501 250 ml 43 mm paquete de 12
10458802 60 ml 28 mm paquete de 12
10166560 175 ml 38 mm paquete de 12
10054180 500 ml 53 mm paquete de 12
10542111 1 l 63 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10204501 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21100008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.30€
    49.67€ / paquete de 12
    Ahorro 3.63€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Simplifique la limpieza, el llenado y la recuperación de muestras con estos frascos de PPCO de boca ancha, ya que son transparentes, esterilizables en autoclave y resistente a la mayoría de ácidos, alcoholes y bases.
Ahorre un valioso espacio de laboratorio con el diseño cuadrado de los frascos de copolímero de polipropileno cuadrados de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. El diseño de boca ancha facilita la limpieza, el llenado y la recuperación de muestras Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.
Características:
  • Resistentes a ácidos, alcoholes y bases
  • Frascos transparentes que permiten ver el nivel del líquido.
  • El diseño cuadrado ofrece una amplia área para el etiquetado
  • Los tapones sin revestimiento de polipropileno ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • Esterilizable en autoclave
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Natural translúcido
Descripción Frascos cuadrados de boca ancha
Diámetro (imperial) 2,4 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,3 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 33 mm
Material PPCO
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 116 mm
Anchura (imperial) 2,44 in
Altura (imperial) 4,6 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma Cuadrada
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Tipo de producto Frasco cuadrado de boca ancha
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.