Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de boca ancha Nalgenee™ de PPCO con tapón: Esterilizable en autoclave
Código de producto. 10516361
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10516361 4 l cada uno
1 options
Código de producto. 10516361 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90€
    30.17€ / paquete de 1
    Ahorro 12.73€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esterilice en autoclave y almacene portaobjetos contaminados y otros equipos de laboratorio pequeños con la botella de PPCO grande de boca ancha cuadrada con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™.
Esterilice en autoclave y almacene portaobjetos contaminados y otros equipos de laboratorio pequeños con la botella de PPCO grande de boca ancha cuadrada con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Su boca de copolímero de polipropileno lo convierte en una herramienta excelente para recoger, almacenar y transportar productos químicos secos y muestras ambientales. Diseño que ahorra espacio con asas moldeadas para mayor comodidad y seguridad durante la dispensación.
Características:
  • Tapones de rosca de polipropileno incluidos.
  • Su boca ancha es excelente para recoger, almacenar y transportar sustancias químicas secas y muestras medioambientales.
  • Este frasco no es a prueba de fugas†.
  • Fabricados con materiales no tóxicos
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Información sobre reciclaje:
Los frascos de copolímero de polipropileno (PP) y polipropileno (PPCO) reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones de laboratorio típicas. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben desecharse y reemplazarse con el tiempo.  Estos frascos y su embalaje son reciclabes en muchas comunidades. Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en los que se envasan los productos de frascos Nalgene. Al final de la vida útil del producto, lave y recicle sus frascos de PP y PPCO Nalgene si hay servicios disponibles en su comunidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 l
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco cuadrado de boca ancha de grande
Diámetro (imperial) 5,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 3.5 pulg
Diámetro interior del cuello (métrico) 89 mm
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 282 mm
Anchura (imperial) 5,66 in
Altura (imperial) 11.1 pulg
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100 mm
Diámetro (métrico) 142 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1 gal
Forma Cuadrada
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Tipo de producto Frasco grande de boca ancha
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.