Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de policarbonato con tapón Nalgene™
Código de producto. 10672761
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
126 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
53B
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10672761 500 ml De 38 a 430 mm paquete de 4
10692571 30 ml 20 mm paquete de 12
10291751 60 ml 24 mm paquete de 12
10454851 126 ml De 38 a 430 mm paquete de 6
10577721 250 ml De 38 a 430 mm paquete de 6
10508111 1 l De 38 a 430 mm paquete de 4
10464851 2 l 53B cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10672761 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20150500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.55€
    40.83€ / paquete de 4
    Ahorro 3.72€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene soluciones acuosas en estos frascos cuadrados de policarbonato duraderos y esterilizables en autoclave. También es ideal para el almacenamiento de medios a medio plazo.
Almacene las soluciones acuosas con los duraderos frascos cuadrados de policarbonato con tapón esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™. Con un diseño cuadrado fácil de manipular, estos frascos también son ideales para el almacenamiento de medios de cultivo a corto plazo. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.
Características:
  • Los lados cuadrados permiten un buen uso del espacio del congelador a temperaturas de hasta -135 °C (-275 °F)
  • La excelente transparencia ayuda a identificar fácilmente los niveles de contenido.
  • El tamaño de 2 l tiene asas moldeadas que facilitan las tareas de elevación y vertido de contenido.
  • Graduaciones moldeadas para una dispensación más sencilla
  • Esterilizables en autoclave/transparentes/a prueba de fugas†/graduados
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco cuadrados de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Incluye Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas
Material Policarbonato (PC)
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Graduaciones Sí
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 178 mm
Anchura (imperial) 2,9 in
Altura (imperial) 6,98 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 38 a 430 mm
Diámetro (métrico) 74 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma Cuadrada
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Tipo de producto Frascos cuadrados de boca estrecha
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.