Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de policarbonato con tapón Nalgene™
Description
Almacene las soluciones acuosas con los duraderos frascos cuadrados de policarbonato con tapón esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™. Con un diseño cuadrado fácil de manipular, estos frascos también son ideales para el almacenamiento de medios de cultivo a corto plazo. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.
- Los lados cuadrados permiten un buen uso del espacio del congelador a temperaturas de hasta -135 °C (-275 °F)
- La excelente transparencia ayuda a identificar fácilmente los niveles de contenido.
- El tamaño de 2 l tiene asas moldeadas que facilitan las tareas de elevación y vertido de contenido.
- Graduaciones moldeadas para una dispensación más sencilla
- Esterilizables en autoclave/transparentes/a prueba de fugas†/graduados
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Specifications
Specifications
| Capacidad | 1000 ml (32 oz) |
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Color | Natural, translúcido |
| Descripción | Frasco cuadrados de boca estrecha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Incluye | Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas |
| Material | Policarbonato (PC) |
| N.º por caja | 24 |
| N.° por paquete | 4 |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.