Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de polipropileno copolímero Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11784294
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60mL
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20mm
24mm
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11784294 30 ml 20mm paquete de 12
10044870 60mL 24mm paquete de 12
10054870 125 ml De 38 a 430 mm paquete de 12
10546732 250 ml De 38 a 430 mm paquete de 12
10370811 500 ml De 38 a 430 mm paquete de 12
10617521 1 l De 38 a 430 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11784294 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20160030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.40€
    18.00€ / paquete de 12
    Ahorro 0.40€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medición y dispensación sencillas con los frascos cuadrados de boca estrecha de PPCO translúcido, con bocas más anchas que los frascos convencionales de boca estrecha.
Medición y dispensación sencillas con los frascos cuadrados de boca estrecha de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, con bocas más anchas que los frascos convencionales de boca estrecha. Estos frascos de copolímero de polipropileno están graduados, son esterilizables en autoclave repetidas veces, translúcidos y resistentes a alcoholes y bases. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.
Características:
  • Los lados cuadrados permiten un buen uso del espacio y una fácil sujeción
  • Graduado para facilitar la dispensación
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
  • Frascos translúcidos que permiten ver el nivel de líquido
  • Útil entre 0 ° y 135° C (32 ° and 275 °F)
Incluye:
  • Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos El diseño del cuello del frasco está protegido por el registro de marcas comerciales de los Estados Unidos nº 2857283. El frasco cuadrado con diseño de rebordes arqueados está protegido por el registro de marcas comerciales de los Estados Unidos n.º 2857279.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco cuadrados de boca estrecha
Diámetro (imperial) 1,5 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,5 pulgadas
Diámetro interior del cuello (métrico) 14mm
Incluye Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas
Material polipropileno
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Graduaciones Sí
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 64mm
Tipo de producto Frascos cuadrados de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,52 in
Altura (imperial) 2,5 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20mm
Diámetro (métrico) 38mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.