Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de polipropileno copolímero Nalgene™
Description
Medición y dispensación sencillas con los frascos cuadrados de boca estrecha de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, con bocas más anchas que los frascos convencionales de boca estrecha. Estos frascos de copolímero de polipropileno están graduados, son esterilizables en autoclave repetidas veces, translúcidos y resistentes a alcoholes y bases. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.
- Los lados cuadrados permiten un buen uso del espacio y una fácil sujeción
- Graduado para facilitar la dispensación
- Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
- Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
- Frascos translúcidos que permiten ver el nivel de líquido
- Útil entre 0 ° y 135° C (32 ° and 275 °F)
Incluye:
- Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos El diseño del cuello del frasco está protegido por el registro de marcas comerciales de los Estados Unidos nº 2857283. El frasco cuadrado con diseño de rebordes arqueados está protegido por el registro de marcas comerciales de los Estados Unidos n.º 2857279.
Specifications
Specifications
| Capacidad | 250 ml (8 oz) |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Natural, translúcido |
| Descripción | Frasco cuadrados de boca estrecha |
| Diámetro (imperial) | 2,4 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Incluye | Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas |
| Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
| N.º por caja | 72 |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.