Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapón
Código de producto. 10567112
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20mm
24 mm
38-430
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10567112 60 ml 24 mm paquete de 12
10451181 30 ml 20mm paquete de 12
10004710 125 ml 38-430 paquete de 12
10064740 250 ml 38-430 paquete de 12
10637711 500 ml 38-430 paquete de 12
10647711 1 l 38-430 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10567112 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20180060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.55€
    20.50€ / paquete de 12
    Ahorro 2.05€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre espacio con estos frascos cuadrados de boca estrecha de HDPE son resistentes a roturas y a productos químicos, además de ofrecerse a un precio económico para una amplia gama de usos de laboratorio.
Los frascos cuadrados de polietileno de alta densidad (PEAD) incluyen graduaciones moldeadas y sistema de vertido antigoteo para facilitar las mediciones y la administración.
La forma cuadrada que ahorra espacio se combina con la resistencia química.
Características:
  • Los lados cuadrados permiten un buen uso del espacio y una fácil sujeción
  • Sus tapas ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • Graduadas para facilitar la dispensación
  • A prueba de fugas†
  • Puede usarse con temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F)
  • No esterilizables en autoclave
  • Forma parte del programa ACT Label de My Green Lab
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno  a prueba de fugas†
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml (2 oz)
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco cuadrados de boca estrecha
Diámetro (imperial) 1,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0.7 pulg
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Incluye Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Graduaciones Sí
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
ACT Label Sí
Altura (métrico) 83 mm
Anchura (imperial) 1,61 in
Altura (imperial) 3.2 pulg
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 41 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2 oz
Forma Cuadrada
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, FDA - 21 CFR
Tipo de producto Frascos cuadrados de boca estrecha
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.