Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano Nalgene™: Estéril
Código de producto. 10266432
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Tamaño del tapón:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Tipo de tapón:
Con ventilación
Sólido; sin ventilación
Tamaño de la unidad:
12 PCS
24 PCS
4 PCS
6 PCS
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10266432 125 mL 38-430 mm Con ventilación 24 PCS
10592033 250 mL 38-430 mm Con ventilación 12 PCS
10686673 500 mL 45-430 mm Con ventilación 12 PCS
10357302 1000 mL 45-430 mm Con ventilación 6 PCS
10473582 2000 mL 45-430 mm Con ventilación 4 PCS
10156192 2800 mL 70 mm Con ventilación 4 PCS
10465622 125 mL 38-430 mm Sólido; sin ventilación 24 PCS
10179661 500 mL 45-430 mm Sólido; sin ventilación 12 PCS
10475622 1000 mL 45-430 mm Sólido; sin ventilación 6 PCS
10385012 2000 mL 45-430 mm Sólido; sin ventilación 4 PCS
10228732 2800 mL 70 mm Sólido; sin ventilación 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10266432 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 41150125
Plásticos premium para cultivo celular para resultados fiables
Usar código promocional 27952
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los Erlenmeyer de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de un solo uso con fondo plano Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
Características:
  • Estéril y de un solo uso: reduce el riesgo de contaminación.
  • Se contrae tras esterilizarse en autoclave: reduce los residuos biológicos peligrosos
  • Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 125 mL
Material PETG
N.º por caja 24
N.° por paquete 1
Forma Erlenmeyer
Revestimiento de superficie Ninguno
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Desechables Sí
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Con ventilación
Tamaño del tapón 38-430 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.