Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de embudos de seguridad para residuos Nalgene™
Descripción
Contenga temporalmente los residuos sobre la mesa de trabajo o bajo la campana de laboratorio con los sistemas de embudos de seguridad para residuos Thermo Scientific™ Nalgene™. Los embudos incluyen un cierre de seguridad Easy Snap que minimiza los derrames en caso de vuelco accidental, así como un mayor diámetro para facilitar el vertido. El sistema de ventilación ayuda a reducir los humos y las salpicaduras al tiempo que la pantalla de cuello desmontable atrapa las partículas de mayor tamaño, como las varillas de agitación. Diseñado para residuos químicos, biológicos y de disolventes, se recomienda su uso con los recipientes Nalgene.
- Tapón y adaptador de embudo de polipropileno, membrana de ventilación de politetrafluoroetileno
- Disponible con diámetro de embudo de 10″ y cierre 83B y con embudo de 5,5″ con cierre 38-430
Incluye:
- Embudo de HDPE con tapa acoplada
- Tapón/adaptador de embudo de polipropileno
- Pantalla
- Tapón de ventilación de 0,45 μm de polipropileno/PTFE
- Filtro
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 83B |
| Tipo de tapón | Embudo de HDPE con tapa acoplada |
| Descripción | Embudo para sistemas de seguridad de residuos de 25,4 cm (10 pulg.), cierre de HDPE/PP 83B |
| Diámetro exterior (imperial) | 10 in |
| Longitud (métrico) | 5,6 cm |
| Cantidad | 2/caja |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 25,4 cm |
| Incluye | Embudo de HDPE con tapa incorporada, adaptador de embudo/tapón de polipropileno, pantalla, toma de ventilación de 0,45 µm en polipropileno/PTFE y filtro. |
| Material de revestimiento | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para sistemas de residuos de seguridad |
| Mostrar más |