Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de seguridad Nalgene™ de identificación sencilla con etiquetado conforme al Sistema Globalmente Armonizado (GHS), 500 ml (16 onzas), color blanco
Código de producto. 15343368
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Blanco
Natural
Verde
Chemical Label:
Agua desionizada
Agua destilada
Etanol
Hipoclorito de sodio
Isopropanol
Metanol
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Chemical Label Tamaño de la unidad
15343368 Natural Agua desionizada paquete de 6
15393358 Amarillo Isopropanol paquete de 6
15323368 Natural Agua destilada paquete de 6
15363358 Verde Metanol paquete de 6
15333358 Blanco Etanol paquete de 6
15333368 Blanco Hipoclorito de sodio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
ALERTA: Lave a mano los frascos de lavado de LDPE con un detergente suave y no abrasivo. A continuación, enjuague con agua del grifo y realice un enjuague final con agua destilada o desionizada. Para evitar rayar el plástico o las impresiones, no use limpiadores abrasivos ni estropajos. No esterilice en autoclave los frascos de lavado de LDPE.
Código de producto. 15343368 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24280507
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
ALERTA: Lave a mano los frascos de lavado de LDPE con un detergente suave y no abrasivo. A continuación, enjuague con agua del grifo y realice un enjuague final con agua destilada o desionizada. Para evitar rayar el plástico o las impresiones, no use limpiadores abrasivos ni estropajos. No esterilice en autoclave los frascos de lavado de LDPE.
Evite accidentes químicos en el laboratorio con estos frascos de lavado. Los frascos están etiquetados de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
Evite accidentes con productos químicos en el laboratorio con los frascos de lavado de identificación sencilla de polietileno de baja densidad (LDPE) Nalgene™. Los frascos se etiquetan previamente con identificación de productos químicos e información para una manipulación segura conforme a las especificaciones del Sistema Globalmente Armonizado (GHS) aplicable a recipientes de laboratorio secundarios. Los frascos de lavado se suministran listos para su uso para transferir productos químicos habituales de laboratorio desde los recipientes de los fabricantes. Los frascos de lavado con autoventilación eliminan el riesgo de autodispensación de frascos.
  • Los frascos están hechos de materiales de gran calidad Nalgene con un bajo volumen de sustancias extraíbles y una larga vida útil en el laboratorio
  • Con información sobre seguridad de productos químicos totalmente conforme al Sistema Globalmente Armonizado (GHS).  No se utiliza ninguna otra marca de sistema en los frascos para evitar posibles confusiones.
  • Códigos de color que facilitan la identificación de productos químicos de un solo vistazo
  • Las boquillas se han moldeado con suma atención para ofrecer un flujo recto que contribuye a la seguridad y administración precisa.
  • Ventilado para evitar la autodispensación
  • Se han diseñado para realizar las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.
Garantía: sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Descripción Con tubo y tubo de aspiración
Material LDPE
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Color del tapón Natural
Graduaciones No
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Chemical Label Agua desionizada
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma Cilíndrico
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices de etiquetado GHS
Tipo de producto Frasco lavado de seguridad
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.