Learn More
Thermo Scientific™ Bombas de vacío manuales reparables con cuerpo de PVC sin manómetro Nalgene™
Descripción
Consiguen con rapidez y mantienen el vacío de 25 in. (635 mm) Hg con estas bombas de vacío Thermo Scientific™ Nalgene™ reparables con cuerpo de PVC sin manómetro. Estas bombas cuentan con un nuevo diseño de mango más duradero y ergonómico. Esta versión económica y reparable es ideal para su uso en laboratorio o sobre el terreno.
Funcionamiento sencillo y cómodo
- Cuerpo de cloruro de polivinilo (PVC)
- El accionador de liberación de vacío ergonómico solo necesita una mano para su manejo; basta el dedo índice para liberar el vacío.
- Velocidad de liberación de vacío ajustable que ofrece control.
- La presión completa en la toma se obtiene con solo dos recorridos, lo que proporciona un funcionamiento más eficiente.
- Tapa desmontable en la toma de salida y el accionador para liberar el vacío sin desconectar la bomba de la línea.
- Diseño económico sin indicador de vacío .
- Velocidad de liberación de vacío ajustable mediante el accionador en la bomba.
- La boquilla se adapta a tubos con un diámetro interior de 0,63 cm.
- Se puede desmontar para tareas de reparación y sustitución de piezas internas (consulte los números de catálogo de los kits de reparación en la tabla que aparece a continuación).
Incluye:
Se suministra con tubo de plástico transparente de 60,96 cm (2 pies) de longitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bomba de vacío manual reparable |
| Vacío máx. | 635 mm (25 pulg) Hg |
| Caudal | 36 cc |
| Tipo de producto | Bomba de vacío |
| Para utilizar con (equipo) | 6132-3000 |
| Cantidad | 1/Pk., 4/Cs. |