Learn More
Thermo Scientific™ Frascos lavadores de polipropileno copolímero esterilizables en autoclave Nalgene™
Código de producto. 10618101
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28 mm
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10618101 500 ml 28 mm paquete de 6
10227830 1000 ml De 38 a 430 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10618101 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24050500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.35€
    71.00€ / paquete de 6
    Ahorro 10.35€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de contaminación al dispensar agua estéril o reactivos mediante los frascos de lavado de PPCO esterilizables en autoclave.
Los frascos lavadores de polipropileno copolímero esterilizables en autoclave Thermo Scientific Nalgene son útiles para administrar agua estéril o reactivos donde sea necesario para reducir el riesgo de contaminación.
Los frascos lavadores esterilizables en autoclave son flexibles y transparentes.
  • Con tubo/tapón de rosca y tubo de aspiración de polipropileno.
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido
Incluye Rosca/tubo y tubo de aspiración
Material PPCO
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 213 mm
Altura (imperial) 21,33 cm (8,4 pulg)
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 72,6 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco lavador