Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de PPCO con tapón de sellado Nalgene™
Descripción
Centrifugue grandes volúmenes de muestras químicas y biológicas a velocidad baja a moderada con los frascos para centrífuga de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen un tapón de sellado para garantía adicional a prueba de fugas† a velocidades máximas cuando se centrifugan materiales peligrosos. Moldeados con copolímero de polipropileno y resistente, estos frascos translúcidos están diseñados para aplicaciones de sedimentación como la recogida de cultivos celulares y la bioquímica de proteínas, incluidas las precipitaciones de sulfato amónico. Además, estos frascos de PPCO son esterilizables en autoclave y ofrecen una excelente resistencia mecánica.
- Para centrifugados de velocidad baja a moderada de muestras biológicas y químicas
- El frasco incluye un conjunto de tapones de sellado de polipropileno con junta de silicona para una mayor garantía a prueba de fugas† a velocidades máximas o cuando centrifugue materiales peligrosos.
- Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta el 80 % de su capacidad total.
Requiere:
Cuando centrifugue un frasco de 250 ml en un rotor GSA Sorvall, es necesario utilizar un adaptador de frascos para centrífuga Nalgene (DS3125-0250).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 450 ml |
| Color | Translúcido |
| Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| N.° por paquete | 4 |
| Capacidad nominal | 500 ml |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Fuerza máx. | 13,700 x g |
| Altura (métrico) | 159,3 mm |
| Mostrar más |