Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Código de producto. 10712692
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10712692 10 l cada uno
13246750 10 l paquete de 6
10579231 20 l cada uno
15241799 20 l paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10712692 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22350020
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Almacene y transporte sólidos, polvos y líquidos; esterilizable en autoclave; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Almacene y transporte sólidos, polvos y líquidos con las garrafas de polipropileno de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con asas. Estas duraderas garrafas de polipropileno (PP) natural tienen una cómoda abertura de boca ancha para facilitar la limpieza y la dispensación. Las asas laterales anchas permiten un fácil transporte y vertido, incluso con guantes.
  • Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
  • La abertura de boca ancha puede aceptar mezcladores verticales
  • Esterilizables en autoclave
  • Tapones de rosca de PP blanco de 100 mm a prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 100 a 415 mm
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 250 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenar y transportar sólidos, polvos y líquidos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Graduaciones Graduados para contener tanto litros como galones
Altura con tapón (métrico) 343 mm
Incluye Mangos
Material Polipropileno
Mouth Style Ancha
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Garrafa con asa
Esterilidad No estéril
Volumen hasta el borde (imperial) 3 gal
Volumen hasta el borde (métrico) 12 l
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.