Learn More
Thermo Scientific™ Bandeja Nalgene™ de esterilización de instrumentos/pipetas de polipropileno con tapa
Código de producto. 10507122
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
46 x 15 x 6.7 cm (18 x 6 x 2.6 pulg)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10507122 46 x 15 x 6.7 cm (18 x 6 x 2.6 pulg) 1 PCS
1 options
Código de producto. 10507122 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 69100618
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca la rotura y el astillamiento de las puntas de pipeta de vidrio con la bandeja esterilizadora de instrumentos/pipetas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ apilable y ligera.
Reduzca la rotura y el astillamiento de las puntas de pipeta de vidrio con la bandeja esterilizadora de instrumentos/pipetas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™. Su diseño horizontal permite sumergir completamente las pipetas en desinfectante. Esta bandeja de plástico rígido es apilable, ligera, silenciosa y más asequible que la de acero inoxidable. La tapa se ajusta a la ranura de la bandeja para reducir las salpicaduras de materiales peligrosos.
  • Admite pipetas de hasta 40 cm de longitud en una alternativa apilable y ligera al acero inoxidable
  • También se puede utilizar para esterilizar material e instrumental de laboratorio pequeño—resiste desinfectantes agresivos
  • Incluye ranura en cubierta y asa con el fin de minimizar el derrame de materiales peligrosos
  • Esterilizable en autoclave
Conformidad legal:
  • Cumple la norma OSHA 29CFR1910.1030 para su empleo como protección contra agentes patógenos que se transmiten por la sangre.
  • Cumple con las directrices de NIH y del Federal Register for BioHazardous y ADN recombinante, en las que la desinfección y posterior esterilización en autoclave de pipetas se requieren antes de la limpieza y el desecho
Información sobre reciclaje:
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple la norma OSHA 29CFR1910.1030 para su empleo como protección contra patógenos transmitidos por sangre. Cumple las directrices NIH y Federal Register para investigaciones con materiales con riesgo biológico y ADN recombinante en las que la desinfección y posterior esterilización en autoclave de
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 46 x 15 x 6.7 cm (18 x 6 x 2.6 pulg)
Descripción Bandeja de esterilización con construcción de plástico rígido
Altura (métrico) 6.7 cm
Longitud (métrico) 46 cm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja de esterilización
Anchura (métrico) 15 cm
Para utilizar con Admite pipetas de hasta 40 cm de longitud
Longitud (imperial) 18 in
N.° por paquete 1
Altura (imperial) 2.6 pulg
N.º por caja 6
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 6 in