Learn More
Thermo Scientific™ Bidones de polipropileno Nalgene™ con tapón, 4 l
Código de producto. 10335941
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 l
8 L
Tamaño del tapón:
53B
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10335941 8 L 53B cada uno
11774364 4 l De 38 a 430 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10335941 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22210020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50€
    56.34€ / paquete de 1
    Ahorro 11.16€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manipule de forma segura líquidos corrosivos con guantes de goma y el asa de transporte grande con esta jarra de polipropileno.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Copolymer (PPCO) Jugs with Closure are suitable for handling corrosive liquids while wearing rubber gloves. These lightweight jugs offer excellent chemical resistance and are leakproof† when used with Nalgene closures . The pour spout is offset for easy, accurate pouring. Made only from high quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables. Nalgene Polypropylene Copolymer jugs are autoclavable for sterilization.
Características:
  • Bidones ligeros para manipulación y transporte sencillos (su peso equivale a un tercio del de los bidones de vidrio).
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Nota:
Afloje la rosca por completo o retire el tapón antes de esterilizar en autoclave los bidones de polipropileno. Para conseguir los mejores resultados, esterilice en autoclave con el tapón bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 l
Capacidad (métrico) 8 L
Color Natural translúcido
Descripción Bidón
Diámetro (imperial) 7,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,5 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 39 mm
Incluye Asa de transporte grande
Material Polipropileno
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 385 mm
Altura (imperial) 15,1 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53B
Diámetro (métrico) 195 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca con junta de TPE
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2 gal
Forma Forma redonda
Tipo de producto Bidón
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.