Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10556361
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 mL
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10556361 50 ml paquete de 12
10116310 30 ml paquete de 12
10176350 100 ml paquete de 12
10340481 150 ml paquete de 12
10547882 250 ml paquete de 6
10166400 400 mL paquete de 6
10761411 600 ml paquete de 4
10084810 1000 ml paquete de 3
10084820 2000 ml cada uno
10094820 4000 ml cada uno
10 options
Código de producto. 10556361
Marca: Thermo Scientific™ 12010050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice vertidos precisos y eficaces con estos vasos de precipitados de perfil bajo, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
Realice vertidos precisos y eficaces con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan un diseño de una sola boquilla y graduaciones serigrafiadas para una lectura fácil.
Características:
  • Con estrías que permiten apilarlos de una forma sencilla
  • Serigrafiados con graduaciones, código de tamaño, código de resina, número de catálogo, temperatura máxima y símbolo “Inflamable” para una fácil identificación y un uso seguro
  • Esterilizables en autoclave/graduados
  • Cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido natural
Descripción Vaso de precipitados Griffin de PP de perfil bajo de 50 ml
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Intervalo de graduación De 10 a 50 ml
Incrementos 5 mL
Cantidad 12; 48
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO/DIN 7056
Scale De 10 a 50 ml en incrementos de 5 ml
Modelo Griffin de perfil bajo
ACT Label Sí
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nota: No aptos para uso en placas calientes.